Drukuj
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 145 PLN
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formuła: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848441
Numer CAS: 55910-07-1