Drukuj
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,5-Diamino-2,4-dibromobenzene
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 2380 PLN
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Formuła: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265.933 g/mol
Temp. topnienia: 133…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22042731
Numer CAS: 36210-57-8