Drukuj
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 1190 PLN
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06202822
Numer CAS: 75633-63-5