Drukuj
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-chloronitrobenzene
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 1830 PLN
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.569 g/mol
Temp. topnienia: 131…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01009865
Numer CAS: 5344-44-5