Drukuj
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 160 PLN
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Formuła: C₃H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Temp. topnienia: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756597
Numer CAS: 14339-33-4