Drukuj
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 174 PLN
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formuła: C₈H₁₀ClN
MW: 155.625 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…115 °C (12 mm Hg)
Temp. topnienia: 32…37 °C
Gęstość: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780200
Numer CAS: 698-69-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III