Drukuj
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 342 PLN
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Formuła: C₁₄H₁₂N₆O₃
MW: 312.283 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075823
Numer CAS: 119-24-4