Drukuj
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 110 PLN
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formuła: C₈H₆BrClO₂
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18390582
Numer CAS: 90004-80-1