Drukuj
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-bromophenyl methyl sulphone
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 2320 PLN
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250.113 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21602552
Numer CAS: 1375473-63-4