Drukuj
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G OR17674-5G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 1740 PLN
APOSOR17674-1G APOSOR17674-5G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₆BrNO₄S
MW: 280.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052985
Numer CAS: 1048916-38-6