Drukuj
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 522 PLN
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formuła: C₇H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26392591
Numer CAS: 4186-49-6