Drukuj
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 986 PLN
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formuła: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231.29 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13563142
Numer CAS: 89378-43-8