Drukuj
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 124 PLN
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formuła: C₆H₅BrO₂S
Temp. topnienia: 38…43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13386488
Numer CAS: 88770-19-8