Drukuj
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 2080 PLN
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Formuła: C₇H₆ClIO
MW: 268.479 g/mol
Temp. topnienia: 59…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16606080
Numer CAS: 1257535-34-4