Drukuj
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 836 PLN
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₈N₂O
MW: 148.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD15144561
Numer CAS: 65658-13-1