Drukuj
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 247 PLN
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080529
Numer CAS: 5238-56-2