Drukuj
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-2-carboxypropionitrile, 3-Amino-2-cyanopropionic acid
OR17008-1G OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA 1100 PLN
APOSOR17008-1G APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formuła: C₄H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10565611
Numer CAS: 1211318-03-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III