Drukuj
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 487 PLN
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.231 g/mol
Temp. topnienia: 160…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08437501
Numer CAS: 130658-65-0