Drukuj
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-(1,4'-Bipiperidin-1'-ylsulphonyl)-1H-benzotriazol-1-ol
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 986 PLN
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formuła: C₁₆H₂₃N₅O₃S
Temp. topnienia: 195…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114694
Numer CAS: 227471-63-8