Drukuj
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR16953-1G OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-1GEA 122 PLN
APOSOR16953-1G APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₂O₆S
Temp. topnienia: 132…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094035
Numer CAS: 1822-66-8