Drukuj
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 2-Bromo-3-formylthiophene, 2-Bromo-3-thenaldehyde
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 145 PLN
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formuła: C₅H₃BrOS
Temp. Wrzenia: 60 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09025880
Numer CAS: 1860-99-7