Drukuj
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Trichloromethyl)ethylene, (Trichloromethyl)ethene, HCC 1240ZF
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 1980 PLN
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Formuła: C₃H₃Cl₃
Temp. Wrzenia: 114,5 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01749212
Numer CAS: 2233-00-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III