Drukuj
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitro-m-tolualdehyde, 3-Formyl-2-nitrotoluene
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 986 PLN
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08703364
Numer CAS: 5858-27-5