Drukuj
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 211 PLN
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.059 g/mol
Temp. topnienia: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276004
Numer CAS: 55324-02-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III