Drukuj
4-Bromo-3-iodophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 414 PLN
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formuła: C₆H₄BrIO
Temp. topnienia: 83…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070745
Numer CAS: 202865-84-7