Drukuj
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 1150 PLN
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈Br₂
Temp. topnienia: 31…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847532
Numer CAS: 112299-62-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II