Drukuj
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 110 PLN
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. topnienia: 101…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847531
Numer CAS: 83647-43-2