Drukuj
4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, 4-(Bromomethyl)phenyl methyl ether
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 269 PLN
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
4-Methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C (1 mm Hg)
Gęstość: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00800380
Numer CAS: 2746-25-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II