Drukuj
6-Bromochroman
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-chromene
OR16541-1G OR16541-500MG OR16541-5G
APOSOR16541-1GEA 145 PLN
APOSOR16541-1G APOSOR16541-500MG APOSOR16541-5G
6-Bromochroman
6-Bromochroman
Formuła: C₉H₉BrO
Temp. Wrzenia: 82…84 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10698725
Numer CAS: 3875-78-3