Drukuj
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 203 PLN
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₉NO₂S
Temp. topnienia: 84…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08444390
Numer CAS: 2987-49-7