Drukuj
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 0 PLN
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₈ClNO₂S
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09879958
Numer CAS: 941716-95-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III