Drukuj
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropan-1-ol, N-BOC protected
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 609 PLN
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Formuła: C₂₀H₂₅NO₃
MW: 327.417 g/mol
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05865075
Numer CAS: 155836-48-9