Drukuj
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 124 PLN
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₀BNO₂
MW: 257.136 g/mol
Temp. topnienia: 97…99.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08690255
Numer CAS: 884507-19-1