Drukuj
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 609 PLN
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉BrO₃
Temp. topnienia: 253…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017614
Numer CAS: 195383-80-3