Drukuj
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 621 PLN
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formuła: C₄H₅ClN₂·ClH
Temp. topnienia: 139…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01721661
Numer CAS: 38585-61-4