Drukuj
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15542-1G OR15542-250MG OR15542-5G
APOSOR15542-1GEA 377 PLN
APOSOR15542-1G APOSOR15542-250MG APOSOR15542-5G
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formuła: C₆H₆BrNO₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09265508
Numer CAS: 899897-21-3