Drukuj
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(2-Amino-4-chlorophenyl)-1H-tetrazole
OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 139 PLN
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formuła: C₇H₆ClN₅
MW: 195.609 g/mol
Temp. topnienia: 160…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03085917
Numer CAS: 54013-18-2