Drukuj
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzonitrile, 1-Benzoyl-3-(4-cyanophenyl)thiourea
OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 261 PLN
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formuła: C₁₅H₁₁N₃OS
MW: 281.332 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00587941
Numer CAS: 1448-64-2