Drukuj
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)toluene, 2,4-Diamino-6-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
OR1498-10G OR1498-1G OR1498-5G
APOSOR1498-10GEA 1240 PLN
APOSOR1498-10G APOSOR1498-1G APOSOR1498-5G
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formuła: C₁₀H₁₁N₅
Temp. topnienia: 232…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269392
Numer CAS: 19338-12-6