Drukuj
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Formyltetrahydro-2H-thiopyran
OR14931-1G OR14931-5G
APOSOR14931-1GEA 911 PLN
APOSOR14931-1G APOSOR14931-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₁₀OS
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03425266
Numer CAS: 50675-19-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III