Drukuj
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-N-methylmethylamine, 3,5-Dimethyl-1-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1H-pyrazole
OR14913-1G OR14913-250MG
APOSOR14913-1GEA 1560 PLN
APOSOR14913-1G APOSOR14913-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
Formuła: C₁₃H₁₇N₃
MW: 215.294 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08572134
Numer CAS: 937796-07-1
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III