Drukuj
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Formyl-4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole, 4-(5-Formyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridine
OR14888-100MG OR14888-1G OR14888-250MG
APOSOR14888-100MGEA 255 PLN
APOSOR14888-100MG APOSOR14888-1G APOSOR14888-250MG
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₈N₂OS
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817496
Numer CAS: 892502-19-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III