Drukuj
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14873-1G OR14873-250MG OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA 1020 PLN
APOSOR14873-1G APOSOR14873-250MG APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₆H₅NOS
Temp. Wrzenia: 94 °C (53 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09817547
Numer CAS: 76536-99-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III