Drukuj
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 145 PLN
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formuła: C₁₁H₂₂N₄·HI
Temp. topnienia: 180…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368562
Numer CAS: 849776-34-7