Drukuj
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-4-Pyridylalanine (R)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-4-yl)-D-alanine, 4-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]pyridine, (R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid, (2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propionic acid, 3-(4-Pyridyl)-D-alanine
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 559 PLN
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temp. topnienia: 261.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860874
Numer CAS: 37535-50-5