Drukuj
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA 327 PLN
APOSOR14391-1G APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 72 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659535
Numer CAS: 112257-22-4