Drukuj
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14356-1G OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA 1630 PLN
APOSOR14356-1G APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Formuła: C₉H₈N₂O₄
Temp. topnienia: 167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01880302
Numer CAS: 849066-63-3