Drukuj
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14349-1G OR14349-5G
APOSOR14349-1GEA 122 PLN
APOSOR14349-1G APOSOR14349-5G
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected
Formuła: C₂₁H₃₃BN₂O₄
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411544
Numer CAS: 470478-90-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III