Drukuj
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 0 PLN
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Formuła: C₅H₅N₃
Temp. topnienia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411537
Numer CAS: 66121-69-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III