Drukuj
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine, 1-Methyl-5-aminomethylimidazole
OR14306-1G OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA 1980 PLN
APOSOR14306-1G APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formuła: C₅H₉N₃
Temp. Wrzenia: 100…104 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200858
Numer CAS: 486414-86-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III